1123135
USP
Chlorpheniramine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,2′-Dipyridylamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
chlorpheniramine
Fabricant/nom de marque
USP
Point d'ébullition
222 °C/50 mmHg (lit.)
Pf
90-92 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C10H9N3/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H,(H,11,12,13)
Clé InChI
HMMPCBAWTWYFLR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Brompheniramine Maleate
- Chlorpheniramine Maleate
- Dexbrompheniramine Maleate
- Dexchlorpheniramine Maleate
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable