1096746
USP
Carnosic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(4aR,10aS)-5,6-Dihydroxy-7-isopropyl-1,1-dimethyl-1,3,4,9,10,10a-hexahydro-2H-phenanthrene-4a-carboxylic acid, Salvin
1 350,00 $
About This Item
1 350,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
carnosic acid
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)c1cc2CC[C@H]3C(C)(C)CCC[C@]3(C(O)=O)c2c(O)c1O
InChI
1S/C20H28O4/c1-11(2)13-10-12-6-7-14-19(3,4)8-5-9-20(14,18(23)24)15(12)17(22)16(13)21/h10-11,14,21-22H,5-9H2,1-4H3,(H,23,24)/t14-,20+/m0/s1
Clé InChI
QRYRORQUOLYVBU-VBKZILBWSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Powdered Rosemary
- Rosemary
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable