1096622
USP
Carvedilol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-2-propanol, BM-14190
886,00 $
About This Item
886,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
carvedilol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(COC1=CC=CC2=C1C3=C(C=CC=C3)N2)CNCCOC4=CC=CC=C4OC
InChI
1S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3
Clé InChI
OGHNVEJMJSYVRP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Liver,spleen,Uterus (including cervix),Adrenal gland
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable