1096032
USP
Carbinoxamine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N,N-Dimethyl-2-[phenyl(pyridin-2-yl)methoxy]ethan-1-amine oxalate
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
carbinoxamine
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- Carbinoxamine Maleate
- Doxylamine Succinate
- Doxylamine Succinate Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable