1083100
USP
3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 3-BHA, BHA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
bha
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
Clé InChI
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used to prepare standard, system suitability, and BHA working standard solutions for assay, and identification tests according to given below monographs of the United States Pharmacopeia (USP):
- Butylated Hydroxyanisole
- Ivermectin Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable