1082901
USP
Butyl 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
1 840,00 $
About This Item
1 840,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
bumetanide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1c(c(cc(c1)C(=O)OCCCC)NCCCC)Oc2ccccc2
InChI
1S/C21H28N2O5S/c1-3-5-12-23-18-14-16(21(24)27-13-6-4-2)15-19(29(22,25)26)20(18)28-17-10-8-7-9-11-17/h7-11,14-15,23H,3-6,12-13H2,1-2H3,(H2,22,25,26)
Clé InChI
FUBXAOXPLXHBPG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable