1078529
USP
Bupivacaine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Desbutylbupivacaine, (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide
1 710,00 $
About This Item
1 710,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
bupivacaine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)C2NCCCC2
InChI
1S/C14H20N2O/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12/h5-7,12,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)
Clé InChI
SILRCGDPZGQJOQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also used to prepare system suitability solution during the assay of Mepivacaine Hydrochloride by using liquid chromatography in conjunction with UV detector. [1]
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable