MilliporeSigma
Passer à
1045600
USP
Azaerythromycin A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
9-Deoxo-9a-aza-9a-homoerythromycin A
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 990,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C37H70N2O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
734.96
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1 990,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
azithromycin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N1[C@@H]([C@H]([C@@]([C@H](OC(=O)[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@](C[C@H](C1)C)(O)C)O[C@@H]3O[C@@H](C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)C)C)O[C@@H]2O[C@H]([C@@H]([C@@](C2)(OC)C)O)C)C)CC)(O)C)O)C
InChI
1S/C37H70N2O12/c1-14-26-37(10,45)30(41)23(6)38-18-19(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)25(39(11)12)15-20(3)47-34)21(4)29(22(5)33(43)49-26)50-27-17-36(9,46-13)31(42)24(7)48-27/h19-32,34,38,40-42,44-45H,14-18H2,1-13H3/t19-,20-,21+,22-,23-,24+,25+,26-,27+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
InChI key
HRKNNHYKWGYTEN-HOQMJRDDSA-N
General description
Azaerythromycin is a cladinose containing macrolide antibiotic which is a 15-member ring.[1]
Application
Azaerythromycin A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Azithromycin
  • Azithromycin Capsules
  • Azithromycin for Injection
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
PHR278010460561046067
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
azithromycin
API family
azithromycin
API family
azithromycin
API family
azithromycin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azaerythromycin A
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c