1034873
USP
Powdered andrographis extract
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Andrographis paniculata extract
811,00 $
About This Item
811,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
andrographis
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Andrographis
- Powdered Andrographis
- Powdered Andrographis Extract
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable