1034738
USP
Anagrelide hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Anagrelide hydrochloride monohydrate, 6,7-Dichloro-1,5-dihydroimidazo[2,1-b]quinazolin-2(3H)-one monohydrochloride monohydrate
2 340,00 $
About This Item
2 340,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
anagrelide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H7Cl2N3O.ClH.H2O/c11-6-1-2-7-5(9(6)12)3-15-4-8(16)14-10(15)13-7;;/h1-2H,3-4H2,(H,13,14,16);1H;1H2
Clé InChI
YLFXXKJQBOJJIX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Anagrelide Capsules
- Anagrelide Hydrochloride
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable