1034308
USP
Amrinone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Amino-(3,4′-bipyridin)-6(1H)-one, Inamrinone
530,00 $
About This Item
530,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
amrinone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
NC1=CC(=CNC1=O)c2ccncc2
InChI
1S/C10H9N3O/c11-9-5-8(6-13-10(9)14)7-1-3-12-4-2-7/h1-6H,11H2,(H,13,14)
Clé InChI
RNLQIBCLLYYYFJ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PDE3A(5139)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable