1029024
USP
Amitriptyline Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
1 840,00 $
About This Item
1 840,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
amitriptyline
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(CCCC1(c2c(cccc2)CCc3c1cccc3)O)(C)C
InChI
1S/C20H25NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,22H,7,12-15H2,1-2H3
Clé InChI
ONSQUXZPOPTSQF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Amitriptyline Hydrochloride
- Amitriptyline Hydrochloride Tablets
- Nortriptyline Hydrochloride
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable