1026605
USP
3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
iodipamide
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
197-199 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Nc1c(I)cc(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C7H4I3NO2/c8-2-1-3(9)6(11)5(10)4(2)7(12)13/h1H,11H2,(H,12,13)
Clé InChI
QMQFFHSJUJDRPG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable