1011029
USP
Acitretin Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ethyl all-trans-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethyl-2,4,6,8-nonatetraenoate, Etretinate
1 730,00 $
About This Item
1 730,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
acitretin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O(C)c1c(c(c(c(c1)C)\C=C\C(=C\C=C\C(=C\C(=O)OCC)\C)\C)C)C
InChI
1S/C23H30O3/c1-8-26-23(24)14-17(3)11-9-10-16(2)12-13-21-18(4)15-22(25-7)20(6)19(21)5/h9-15H,8H2,1-7H3/b11-9+,13-12+,16-10+,17-14+
Clé InChI
HQMNCQVAMBCHCO-DJRRULDNSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable