1009923
USP
Acetyltriethyl citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Triethyl 2-acetylcitrate, Acetyl triethyl citrate
577,00 $
About This Item
577,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
triethyl citrate
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
pb
228-229 °C/100 mmHg (lit.)
Densité
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C(OCC)C(CC(OCC)=O)(CC(OCC)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C14H22O8/c1-5-19-11(16)8-14(22-10(4)15,13(18)21-7-3)9-12(17)20-6-2/h5-9H2,1-4H3
Clé InChI
WEAPVABOECTMGR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup