1000818
USP
Abiraterone acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
17-(Pyridin-3-yl)androsta-5,16-dien-3β-yl acetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
abiraterone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
C[C@]12C(C[C@@H](OC(C)=O)CC2)=CC[C@]3([H])[C@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC=C4C5=CC=CN=C5
InChI
1S/C26H33NO2/c1-17(28)29-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27-16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1
Clé InChI
UVIQSJCZCSLXRZ-UBUQANBQSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP17A1(1586)
Description générale
Application
- Abiraterone Acetate Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Endocrine system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable