Documents
SY3H98B97851
Synthonix Corporation
1,14-Diaminotetradecane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.42
Numéro MDL:
Iupac Name
1,14-tetradecanediamine
Inchi Code
1S/C14H32N2/c15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16/h1-16H2
Clé InChI
MSVPBWBOFXVAJF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76049.html