Documents
SY3H98B977CE
Synthonix Corporation
1,2-Di-p-tolylethylenediamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.35
Numéro MDL:
Iupac Name
1,2-bis(4-methylphenyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C16H20N2/c1-11-3-7-13(8-4-11)15(17)16(18)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,17-18H2,1-2H3
Clé InChI
UQUZLWQGLCLOBD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74620.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74620.html