Documents
SY3H98B97667
Synthonix Corporation
6-Chloro-2,3-bis(hydroxymethyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.6
Numéro MDL:
Iupac Name
(6-chloropyridine-2,3-diyl)dimethanol
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2/c8-7-2-1-5(3-10)6(4-11)9-7/h1-2,10-11H,3-4H2
Clé InChI
AURNCCDRERCCJY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74753.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74753.html