Documents
SY3H98B97201
Synthonix Corporation
3-Amino-4-chloro-N-(3-pyridylmethyl)benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.71
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-4-chloro-N-(3-pyridinylmethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C13H12ClN3O/c14-11-4-3-10(6-12(11)15)13(18)17-8-9-2-1-5-16-7-9/h1-7H,8,15H2,(H,17,18)
Clé InChI
TUTGNXCAERCAHY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74050.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74050.html