Documents
SY3H95E5DDF4
Synthonix Corporation
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.09
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-1-indanamine
Inchi Code
1S/C9H10BrN/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5,9H,1,4,11H2
Clé InChI
IEUKCNPRRGOGDG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63647.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63647.html