SY3H7CF2B268
Synthonix Corporation
Methyl 3-formyl-5-nitrobenzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 3-formyl-5-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H7NO5/c1-15-9(12)7-2-6(5-11)3-8(4-7)10(13)14/h2-5H,1H3
Clé InChI
VWRFFTKYHYLALS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63782.html
Certificats d'analyse (COA)
Recherchez un Certificats d'analyse (COA) en saisissant le numéro de lot du produit. Les numéros de lot figurent sur l'étiquette du produit aprÚs les mots "Lot" ou "Batch".
Déjà en possession de ce produit ?
Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la BibliothÚque de documents.
Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthÚse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique