Documents
SY3H3249F535
Synthonix Corporation
3,6-Dimethylpyrazin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.16
Numéro MDL:
Iupac Name
3,6-dimethyl-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-4-3-8-5(2)6(7)9-4/h3H,1-2H3,(H2,7,9)
Clé InChI
HYZYHVUIWRRMEZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/32397.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/32397.html