Documents
SY3465084583
Synthonix Corporation
trans-cyclohexanecarboxylic acid, 2-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-, methyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.33
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (1R,2R)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)cyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H23NO4/c1-13(2,3)18-12(16)14-10-8-6-5-7-9(10)11(15)17-4/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H,14,16)/t9-,10-/m1/s1
Clé InChI
AWNIRXMMYAJMNG-NXEZZACHSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/27846.html