Documents
SY3432450063
Synthonix Corporation
4-Cyano-1-piperidinesulfonylchloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.67
Numéro MDL:
Iupac Name
4-cyanopiperidine-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H9ClN2O2S/c7-12(10,11)9-3-1-6(5-8)2-4-9/h6H,1-4H2
Clé InChI
INTMACYJHWGRBL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/15371.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/15371.html