Documents
SY3432448930
Synthonix Corporation
5-Bromopyrimidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3BrN2O2/c6-3-1-7-2-8-4(3)5(9)10/h1-2H,(H,9,10)
Clé InChI
HZZBITVSVYFOND-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13992.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/13992.html