Z777285
Antibodix® WCX-NP (3 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Nom du produit
Antibodix® WCX-NP3 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
Antibodix®
Fabricant/nom de marque
Sepax 602NP3-4605
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matrice
polymeric
Groupe de la matrice active
weak cation exchange phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
non-porous
Plage de pH de fonctionnement
2.0-12.0
Technique de séparation
cation exchange
Catégories apparentées
Description générale
Antibodix User Manual
Informations légales
Colonne de garde