Z777225
Proteomix® SAX-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
2 240,00 $
About This Item
2 240,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Proteomix® SAX-NP5 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L50
Gamme de produits
Proteomix®
Fabricant/nom de marque
Sepax 403NP5-2115
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Groupe de la matrice active
ammonium ion, quaternary phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
non-porous
Plage de pH de fonctionnement
2.0-12.0
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Proteomix User Manual
Informations légales
Colonne de garde