Principaux documents
Z777222
Proteomix® SAX-NP3 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, PEEK
1 PKG
2 130,00 $
2 130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
2 130,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
2 130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Proteomix® SAX-NP3 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, PEEK
Matériaux
PEEK
Agence
suitable for USP L50
Gamme de produits
Proteomix®
Fabricant/nom de marque
Sepax 403NP3P-4605
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Groupe de la matrice active
ammonium ion, quaternary phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
non-porous
Plage de pH de fonctionnement
2.0-12.0
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WAX) or strong (SAX) anion exchange groups. Use Proteomix anion-exchange columns for the analyis or small scale purification of negatively charged biopolymers, such as glycoprotein isoforms, pegylated proteins and oligonucleotides.
Proteomix User Manual
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies