Z777180
Proteomix® WCX-NP1.7 (1.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, stainless steel
About This Item
Nom du produit
Proteomix® WCX-NP1.7 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 1.7 μm particle size, stainless steel
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
Proteomix®
Fabricant/nom de marque
Sepax 402NP2-4605
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
69 Mpa max. pressure (10000 psi)
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Groupe de la matrice active
weak cation exchange phase
Taille des particules
1.7 μm
Dimension de pores
non-porous
Plage de pH de fonctionnement
2.0-12.0
Technique de séparation
cation exchange
Catégories apparentées
Description générale
Proteomix User Manual
Informations légales
Application
Colonne de garde
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique