Principaux documents
Z777064
SRT® SEC-1000 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, PEEK
1 PKG
861,00 $
861,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
861,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
861,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
SRT® SEC-1000 Gel Filtration Guard Column, 5 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, PEEK
Matériaux
PEEK
Agence
suitable for USP L59
Gamme de produits
SRT®
Poids mol.
50,000-7,500,000
Fabricant/nom de marque
Sepax 215950P-4605
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
spherical silica
fully porous particle
Groupe de la matrice active
hydrophilic polymer phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
1000 Å
Plage de pH de fonctionnement
2.0-8.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Sepax SRT SEC columns feature a hydrophilic surface layer that effectively shields the highly porous, five micron silica particles from interacting with your sample. SRT columns are employed in the quality control of biotherapeutics by gel filtration chromatography. Select from a wide variety of available pore sizes to analyze peptides, proteins, glycoproteins, vaccines and water soluble polymers.
SRT User Manual
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies