Principaux documents
Z226203
Nucleosil® C8 HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
Nucleosil®
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
Nucleosil®
Ampleur du marquage
8.5% Carbon loading
Paramètres
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Superficie
350 m2/g
Matrice
octyl
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
100 Å
Technique de séparation
reversed phase
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG