Y0002376
Yohimbine for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Yohimbine hydrochloride, 17-Hydroxyyohimban-16-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
yohimbine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
288-290 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.COC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CCC2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)C3CC12
InChI
1S/C21H26N2O3.ClH/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24;/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3;1H/t12-,15-,17-,18-,19+;/m0./s1
Clé InChI
PIPZGJSEDRMUAW-VJDCAHTMSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)