Y0002336
Levomepromazine for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Methotrimeprazine, (−)-10-(3-[Dimethylamino]-2-methylpropyl)-2-methoxyphenothiazine, Levomeprazine
196,00 $
About This Item
196,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S1c2c(cc(cc2)OC)N(c3c1cccc3)C[C@@H](CN(C)C)C
InChI
1S/C19H24N2OS/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3/t14-/m1/s1
Clé InChI
VRQVVMDWGGWHTJ-CQSZACIVSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable