Principaux documents
Y0002276
Dipotassium clorazepate monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Clorazepate dipotassium salt, 7-Chloro-2,3-dihydro-2,2-dihydroxy-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid
15 MG
169,00 $
169,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
15 MG
169,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H11ClN2O4K2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.92
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
169,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Famille d'API
clorazepate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC1=CC=C2C(C(C3=CC=CC=C3)=NC(C(O[K])=O)C(N2)=O)=C1.[K]O
InChI
1S/C16H11ClN2O3.2K.H2O/c17-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)19-14(16(21)22)15(20)18-12;;;/h1-8,14H,(H,18,20)(H,21,22);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
QCHSEDTUUKDTIG-UHFFFAOYSA-L
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Dipotassium clorazepate monohydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Conditionnement
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable