Y0002254
Teriflunomide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
216,00 $
About This Item
216,00 $
Produits recommandés
Famille d'API
teriflunomide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable