Y0002244
Aciclovir for impurity G identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acycloguanosine, 9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]guanine, Acyclovir
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
acyclovir
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
InChI
1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
Clé InChI
MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable