Y0002221
Ticagrelor impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropan-1-amine (R)-mandelate
216,00 $
About This Item
216,00 $
Produits recommandés
Famille d'API
ticagrelor
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc2c(ccc(c2)[C@H]3[C@@H](C3)[N+H3])F.[O-]C(=O)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9F2N.C8H8O3/c10-7-2-1-5(3-8(7)11)6-4-9(6)12;9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-3,6,9H,4,12H2;1-5,7,9H,(H,10,11)/t6-,9+;7-/m01/s1
Clé InChI
GUESUQPLVFMJIT-KLTOLQSASA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
425.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
218.5 °C - closed cup