Y0002195
Deferasirox impurity F
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Hydrazinobenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
deferasirox
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
218 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NNc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)11/h1-4,9H,8H2,(H,10,11)
Clé InChI
PCNFLKVWBDNNOW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)