Y0002125
Alfacalcidol for system suitability A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1α-Hydroxyvitamin D3, 1α-Hydroxycholecalciferol, Alfacalcidol
201,00 $
About This Item
201,00 $
Produits recommandés
Famille d'API
alfacalcidol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-18(2)8-6-9-19(3)24-13-14-25-21(10-7-15-27(24,25)5)11-12-22-16-23(28)17-26(29)20(22)4/h11-12,18-19,23-26,28-29H,4,6-10,13-17H2,1-3,5H3/b21-11+,22-12-/t19-,23-,24-,25+,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
OFHCOWSQAMBJIW-AVJTYSNKSA-N
Informations sur le gène
human ... VDR(7421)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable