Y0002119
Prasugrel for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Prasugrel, 5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl acetate, CS 747, CS-747, Effient, Efient, LY640315
203,00 $
About This Item
203,00 $
Produits recommandés
Famille d'API
prasugrel
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)Oc1cc2CN(CCc2s1)C(C(=O)C3CC3)c4ccccc4F
InChI
1S/C20H20FNO3S/c1-12(23)25-18-10-14-11-22(9-8-17(14)26-18)19(20(24)13-6-7-13)15-4-2-3-5-16(15)21/h2-5,10,13,19H,6-9,11H2,1H3
Clé InChI
DTGLZDAWLRGWQN-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... P2RY12(64805)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable