Y0002104
Octreotide
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Octreotide acetate salt
239,00 $
About This Item
239,00 $
Produits recommandés
Famille d'API
octreotide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
S1SCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C1)C(=O)N[C@@H]([C@H](O)C)CO)C(O)C)CCCCN)Cc4c5c([nH]c4)cccc5)Cc3ccccc3)NC(=O)C(N)Cc2ccccc2.OC(=O)C.OC(=O)C
InChI
1S/C49H66N10O10S2.2C2H4O2/c1-28(61)39(25-60)56-48(68)41-27-71-70-26-40(57-43(63)34(51)21-30-13-5-3-6-14-30)47(67)54-37(22-31-15-7-4-8-16-31)45(65)55-38(23-32-24-52-35-18-10-9-17-33(32)35)46(66)53-36(19-11-12-20-50)44(64)59-42(29(2)62)49(69)58-41;2*1-2(3)4/h3-10,13-18,24,28-29,34,36-42,52,60-62H,11-12,19-23,25-27,50-51H2,1-2H3,(H,53,66)(H,54,67)(H,55,65)(H,56,68)(H,57,63)(H,58,69)(H,59,64);2*1H3,(H,3,4)/t28-,29?,34?,36?,37?,38?,39-,40?,41?,42?;;/m1../s1
Clé InChI
QWFYIFWTVZFPRY-AARKYNAGSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable