Y0002084
Levofloxacin impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(S)-(−)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
203,00 $
About This Item
203,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
levofloxacin
Activité optique
[α]20/D -64°, c = 1% in DMSO
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
>300 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@H]1COc2c(F)c(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(O)=O
InChI
1S/C13H9F2NO4/c1-5-4-20-12-9(15)8(14)2-6-10(12)16(5)3-7(11(6)17)13(18)19/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,18,19)/t5-/m0/s1
Clé InChI
NVKWWNNJFKZNJO-YFKPBYRVSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable