Principaux documents
SU861132
Supelco
Universal Vial
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
Conditionnement
pkg of 100 ea
Disponibilité
not available in USA
D.E.
11.6 mm
Diam. × H × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
Volume
0.3 mL
Raccords
thread for 9 mm