Principaux documents
SU860207
Supelco
2in1 KIT, Short thread vial wide opening with short thread polypropylene screw cap
pkg of 100, volume 1.5 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
clear glass vial (wide)
red PTFE/white silicone septum
transparent polypropylene cap (with 6 mm center hole)
Dureté
55 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 100
Disponibilité
not available in USA
D.E.
11.6 mm
Diam. × H × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
Épaisseur du septum
1.0 mm
Volume
1.5 mL
Raccords
thread for 9 mm