Principaux documents
SU860182
Supelco
Universal Vial
TopSert, amber polypropylene (with graduations), volume 1.5 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
amber polypropylene (with graduations)
Caractéristiques
large opening (6.0 mm)
Conditionnement
pkg of 1 × 100 ea (SU860182)
Disponibilité
not available in USA
Diam. × H
11.6 mm × 32 mm
Volume
1.5 mL
Raccords
thread for 9 mm
Informations légales
TopSert is a trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.