Principaux documents
SU860136
Supelco
Septa, PTFE rouge/Silicone
diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
red PTFE/tan silicone
Dureté
55 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Paramètres
250 °C temp. limit
D.E.
8 mm
Diam. × épaisseur
8 mm × 1.5 mm
Compatibilité
for use with thread 8-425 screw caps