Principaux documents
SU860131
Supelco
Bouchon à vis percé
thread for 8-425
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
black polypropylene (with 5.5 mm center hole)
Caractéristiques
autoclavable
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Paramètres
135 °C temp. limit
Raccords
thread for 8-425
Compatibilité
for use with HITACHI
Description générale
Ces bouchons percés ne sont pas livrés avec des septa.