Principaux documents
SU860126
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
Ultra-clean, yellow polypropylene (with 6 mm center hole)
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
red PTFE/white silicone
yellow polypropylene (with 6 mm center hole)
Caractéristiques
Ultra-clean
Dureté
55 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Disponibilité
not available in USA
Diam. × épaisseur
9 mm × 1.0 mm
Raccords
for 9 mm (short thread)