Principaux documents
SU860119
Supelco
Capsules à sertir avec septa PTFE/Silicone
Ultra-clean, gold aluminum (with 5.5 mm center hole), diam. × thickness 11 mm × 1.3 mm, red PTFE/white silicone
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
gold aluminum (with 5.5 mm center hole)
red PTFE/white silicone
Caractéristiques
Ultra-clean
Dureté
45 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Disponibilité
not available in USA
Diam. × épaisseur
11 mm × 1.3 mm
Compatibilité
for use with 11 mm crimp top